Learn More
Hamilton™ Calibre 12, aiguille à pavillon en métal, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6/boîte
Code produit 12336369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
12 g
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille unitSize
12336369 12 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12336369 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 775103
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les aiguilles à embase métallique (laiton nickelé) peuvent être utilisées avec les seringues TLL et les connecteurs LT ou TLL. Les aiguilles sont en acier inoxydable 304. La longueur standard de l’aiguille est de 2 po / 51 mm. Les aiguilles à pavillon en métal (N) sont disponibles en boîtes de six pratiques. Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés. Ces aiguilles sont disponibles du calibre 10 à 33.
Fiche des spécifications techniques
  • Jauge– calibre 12
  • Style de point– 5 ou AS
  • Longueur de l'aiguille– Longueur d'aiguille personnalisée
  • Autoclavable– Oui
  • Quantité vendue– 6 aiguilles par paquet
  • Moyeu– Métal (N)
Spécification
Calibre d’aiguille 12 g
Type de produit Aiguilles à embase en métal