Learn More
12-Heptacosanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 12-Heptacosanone |
| CAS | 31534-85-7 |
| Formule moléculaire | C27H54O |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 12-Heptacosanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H54O/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-20-22-24-26-27(28)25-23-21-19-17-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC |
| Nom IUPAC | héptacosan-12-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 394.72 |
| Poids de la formule | 394.4175 |