Learn More
12-Acide hydroxystéarique-d5, TRC
Code produit 30395614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30395614 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30395614 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9537832.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 12-Hydroxystearic Acid-d5
Formule moléculaire C18 D5 H31 O3
Quantité 2.5 mg
Synonyme 12-Hydroxyoctadecanoic Acid-d5, lambda-Hydroxystearic Acid-d5, 12-HSA-d5, ADK Stab LS 12-d5, Barolub FTO-d5, Cerit Fac 3-d5, Ceroxin GL-d5, DL-12-Hydroxyoctadecanoic Acid-d5, DL-12-Hydroxystearic Acid-d5, G 21-d5, H 0308-d5, HSIM 160-d5, Harwax A-d5, Hoctol A-d5, Hydrofol Acid 200-d5, Hydroxystearin R-d5, KOW-d5, Loxiol G 21-d5, NSC 2385-d5, Pelemol HSA-d5, Solid X-d5, Solsperse 2000-d5
Formule InChI InChI=1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)/i14D2,15D2,17D
SMILES [2H]C([2H])(CCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])CCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC 11,11,12,13,13-pentadeutério-12-acide hydroxyoctadécanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 305.507
Poids de la formule 305.298