Learn More
Acide 12-mercaptododécylphosphonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456867 250 mg 250mg
15446867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33969.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 159239-33-5 | C12H27O3PS | 282.38 g/mol
Application to the Extraction of Heavy Metals. Recent works using phosphonic acid PA) molecules have demonstrated the ability of 12-mercaptododecylphosphonic acid (MDPA)to strengthen the bond between Au and TiO 2 , leading to an increase in h K.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Application à l’extraction de métaux lourds. Des travaux récents utilisant des molécules d’acide phosphonique PA) ont démontré la capacité de l’acide 12-mercaptododécylphosphonique (MDPA) à renforcer la liaison entre Au et TiO 2, ce qui a entraîné une augmentation de h K.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 159239-33-5
Formule moléculaire C12H27O3PS
Poids moléculaire (g/mol) 282.38
Numéro MDL MFCD11046116
Clé InChI PVIUMTORLYKRJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 12-mercaptododecylphosphonic acid, 12-sulfanyldodecyl phosphonic acid
CID PubChem 45158994
Nom IUPAC Acide 12-sulfanyldodécylphosphonique
SMILES OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 12-Mercaptododecylphosphonic acid
Point de fusion 94°C to 96°C
Formule linéaire HS(CH2)12P(O)(OH)2
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 282.38
Pourcentage de pureté 95%