Learn More
Megro™ Sous-lits bleus de 12 épaisseurs, 40 x 60 cm
Code produit 15839676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
40 x 60 cm
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15839676 40 x 60 cm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15839676 Fournisseur Megro™ Code fournisseur MEG178604
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Avec un cœur en cellulose recyclée présentant avec une puissance d’absorption élevée pour contenir les liquides.
  • Fermé sur tout le pourtour
  • Protection molletonnée complète anti-déchirures / respectueuse de la peau sur la partie supérieure
  • Partie inférieure antidérapante et étanche
  • Plié et prêt à l’emploi
  • 200 unités par boîte
Spécification
Type de produit Alèses
Couleur Bleu
Matériau de l’enveloppe de couche Feuille
Matériau de la couche supérieure Molletonné
Dimensions (L x l) 40 x 60 cm
Format Plié
À utiliser avec (application) Pour garder la literie sèche
Épaisseur 12 plis
Quantité 200/paquet
Poids (métrique) 65 g