Learn More
Labconco™ Chambre de séchage pour FreeZone™ Systèmes de lyophilisation, revêtus de PTFE
Code produit 15954650 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de ports:
12
16
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de ports unitSize
15954650 12 1 pièce
15968132 16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15954650 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7522801
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chambre de séchage avec intérieur résistant à la corrosion pour une utilisation avec les lyophilisateurs FreeZone™.
  • Chambre de séchage en acier inoxydable de type 304 avec intérieur revêtu de PTFE résistant à la corrosion
  • Comprend un couvercle en acrylique avec joint en néoprène, une goupille de verrouillage et des valves en néoprène avec boutons en plastique moulé pour adaptateurs de 1/2 in et 3/4 in
  • À utiliser avec FreeZone™ Déshydrateurs lyophilisés de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 ou 18 litres
Spécification
Type Chambre de séchage
Nbre d’étagères 0
Matériau Acier inoxydable revêtu de PTFE
Nbre de ports 12
À utiliser avec (application) Pour offrir un moyen de fixer les flacons au lyophilisateur ou de contenir les échantillons en vrac
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateurs FreeZone™
Diamètre (impériale) 8 in
Hauteur (impériale) 9,75 in
Poids (impériale) 10 lb