Learn More
Labconco™ Chambre de séchage pour FreeZone™ Systèmes de lyophilisation, revêtus de PTFE
Product Code. 15968132 Shop All Labconco Corporation Products
Change view
Click to view available options
Nbre de ports:
12
16
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nbre de ports Unit Size
15968132 16 1 pièce
15954650 12 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15968132 Supplier Labconco™ Supplier No. 7522901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4325.00€
    4127.30€ / 1 pièces
    Économisez 197.70€
    4% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chambre de séchage avec intérieur résistant à la corrosion pour une utilisation avec les lyophilisateurs FreeZone™.
  • Chambre de séchage en acier inoxydable de type 304 avec intérieur revêtu de PTFE résistant à la corrosion
  • Comprend un couvercle en acrylique avec joint en néoprène, une goupille de verrouillage et des valves en néoprène avec boutons en plastique moulé pour adaptateurs de 1/2 in et 3/4 in
  • À utiliser avec FreeZone™ Déshydrateurs lyophilisés de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 ou 18 litres
Specifications
Type Chambre de séchage
Nbre d’étagères 0
Matériau Acier inoxydable revêtu de PTFE
Nbre de ports 16
À utiliser avec (application) Pour offrir un moyen de fixer les flacons au lyophilisateur ou de contenir les échantillons en vrac
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateurs FreeZone™
Diamètre (impériale) 13 in
Hauteur (impériale) 13 in
Poids à l’expédition (impériale) 21 lb
Poids (impériale) 20 lb