Learn More
BRAND™ Insert 2in1 pour 12 puits, membrane en PC
Code produit 16144957 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
8 μm
Nb par paquet:
48 x 1
4 x 9
Conditionnement:
36 pièces
48 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Nb par paquet unitSize
16144957 0,4 μm 48 x 1 48 pièces
16154957 0,4 μm 4 x 9 36 pièces
16164957 8 μm 48 x 1 48 pièces
16174957 8 μm 4 x 9 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16144957 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 782720
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La surface cellGrade™ plus des membranes assure une excellente adhérence et une excellente croissance des cellules. Les membranes hautement transparentes vous donnent une bonne visibilité de vos cultures cellulaires, et la haute densité de pores con
  • Utilisez les inserts en position suspendue ou debout
  • Pour plaques à 12 puits ou boîtes de culture
  • Obtenez une croissance cellulaire uniforme et contrôlée grâce au traitement de surface, sans revêtement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Insert 2in1 pour 12 puits, membrane en PC 0,4 mu;m
Matériau PC
Porosité 0,4 μm
Nb par paquet 48 x 1
Stérilité Stérile
Nbre de puits 12