Description
- Utilisez les inserts en position suspendue ou debout
- Pour plaques à 12 puits ou boîtes de culture
- Obtenez une croissance cellulaire uniforme et contrôlée grâce au traitement de surface, sans revêtement
Spécification
Spécification
| Description | Insert 2in1 pour 12 puits, membrane en PET 8 mu;m |
| Matériau | PET |
| Porosité | 8 μm |
| Nb par paquet | 48 x 1 |
| Stérilité | Stérile |
| Nbre de puits | 12 |