Learn More
Gilac™ Porte-sac à cannes de 120 L
Code produit 15942884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15942884 Blanc 1 pièce
15932884 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15942884 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G619041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.89€
    130.60€ / 1 pièces
    Économisez 64.29€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Porte-sac à cannes de 120 L avec couvercle. En mode manuel, le couvercle reste ouvert tout seul.
  • Porte-sac à cannes de 120 L avec couvercle
  • En mode manuel, le couvercle reste ouvert tout seul.
  • Peut également être ouvert et fermé normalement à l'aide de la pédale
  • La pédale empêche également la contamination
  • Porte-sac à cannes équipé de 2 roues pour faciliter son déplacement. Deux roues supplémentaires sont disponibles en option.
  • Sac très facile à retirer et à remettre en place
  • La poignée droite, à l'arrière, permet de le fixer contre le mur.
  • Couvercle disponible en 5 couleurs, adapté au tri sélectif.
  • Le porte-sac à cannes avec couvercle est livré en 2 paquets (1 paquet pour le porte-sac à cannes, 1 paquet pour le couvercle).
  • Porte-sac à cannes livré à assembler
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Sacs poubelle
Matériau HDPE
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 640 x 500 x 970 mm
Longueur (impériale) 2.1 ft.
Largeur (impériale) 1.6 ft.
Hauteur (impériale) 3.2 ft.
Hauteur (métrique) 970 mm
Poids (impériale) 13.9 lb.
Poids (métrique) 6.3 kg
Type de produit Porte-sacs
Capacité (métrique) 120 L
Longueur (métrique) 640 mm
Largeur (métrique) 500 mm