Learn More
Gilac™ Collier de serrage avec couvercle de 120 l
Code produit 17928721
Change view
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17928721 Vert 1 pièce
17978751 Rouge 1 pièce
17948721 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17928721 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G631023
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le porte-sac à conteneur avec couvercle de 120 L est équipé de 2 Roettes pour faciliter le déplacement.
  • Lorsqu’il est utilisé manuellement, le couvercle reste ouvert par lui-même.
  • Peut également être ouvert et fermé normalement à l’aide de la poignée.
  • La pénalité empêche également les infections.
  • Porte-sac muni de 2 roulettes pour faciliter le déplacement.
  • 2 Adresses supplémentaires sont disponibles en option.
  • Sac très facile à retirer et à remettre.
  • La poignée droite, à l’arrière, permet de l’ajuster contre la paroi.
  • Couvercle en 5 couleurs, adapté au tri sélectif.
  • Le support de sac à conteneur avec couvercle jaune est livré en deux packs (1 pack pour le support de sac, 1 pack pour le couvercle).
  • Support de sac à conteneurs inclus pour être assemblé.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Vert
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) environnement avec recueil des déchets nécessaire ;
À utiliser avec (équipement) Sac conteneur standard de 120 l
Comprend Porte-sacs
Matériau HDPE
Dimensions 120 L
Largeur (impériale) 19,7 in
Type de produit Porte-sacs
Largeur (métrique) 500 mm