Learn More
Gilac™ Porte-sac à cannes de 120 L avec couvercle
Code produit 17978751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17978751 Rouge 1 pièce
17928721 Vert 1 pièce
17948721 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17978751 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G631024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    130.61€ / 1 pièces
    Économisez 69.39€
    34% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Le porte-sac à cannes de 120 L avec couvercle est équipé de 2 roues pour faciliter son déplacement.
  • En mode manuel, le couvercle reste ouvert tout seul.
  • Peut également être ouvert et fermé normalement à l'aide de la pédale.
  • La pédale empêche également la contamination.
  • Porte-sac à cannes équipé de 2 roues pour faciliter son déplacement.
  • Deux roues supplémentaires sont disponibles en option.
  • Sac très facile à retirer et à remettre en place.
  • La poignée droite, à l'arrière, permet de le fixer contre le mur.
  • Couvercle disponible en 5 couleurs, adapté au tri sélectif.
  • Le porte-sac à cannes avec couvercle jaune est livré en 2 paquets (1 paquet pour le porte-sac à cannes, 1 paquet pour le couvercle).
  • Porte-sac à cannes livré à assembler.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Medio ambiente con recogida de residuos necesaria
À utiliser avec (équipement) Sac conteneur standard de 120 l
Comprend Porte-sacs
Matériau HDPE
Dimensions 120 L
Largeur (impériale) 19,7 in
Type de produit Porte-sacs
Largeur (métrique) 500 mm