Learn More
Watson-Marlow Pumps Entraînement série 120 avec tête de pompe
Code produit 17803094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Motor Speed:
0,1 à 200 tr/min
0,1 à 100 tr/min
0,1 à 32 tr/min
10 tr/min
17 tr/min
220 tr/min
31 tr/min
52 tr/min
De 0,1 a 100 rpm
Tête de pompe:
102R
114DV
400D1
400DM2
400DM3
Modèle:
120 U
120F
120 S
120 U
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Motor Speed Tête de pompe Modèle Conditionnement
17803094 0,1 à 32 tr/min 102R 120 S 1 pièce
17853084 10 tr/min 114DV 120F 1 pièce
17843084 10 tr/min 102R 120F 1 pièce
17873084 17 tr/min 114DV 120F 1 pièce
17833084 17 tr/min 102R 120F 1 pièce
17863084 31 tr/min 114DV 120F 1 pièce
17853074 31 tr/min 102R 120F 1 pièce
17813094 52 tr/min 114DV 120F 1 pièce
17893084 220 tr/min 114DV 120F 1 pièce
16683742 0,1 à 200 tr/min 400D1 120 U 1 pièce
16874356 0,1 à 100 tr/min 400DM2 120 U 1 pièce
17883084 De 0,1 a 100 rpm 400DM3 120 U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17803094 Supplier Watson-Marlow Pumps Supplier No. 010.6131.R00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3333.45€
    2655.00€ / 1 pièces
    Économisez 678.45€
    20% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les pompes de la série 100 sont petites et empilables, ce qui permet de gagner un espace précieux dans les installations de salles blanches, de LAF et d'armoires de biosécurité, capables de débits allant jusqu'à 190 mL/min.
Les pompes de la série 101 sont des pompes de laboratoire petites et enfant Préservez un espace précieux dans les salles blanche, les armoires de biosécurité et les armoires de biosécurité.
  • La série 100 est une pompe idéale pour maximiser le rendement dans les applications de fermentation et de culture cellulaire.
  • Ultra-compact et empilable pour de multiples alimentations telles que le contrôle du pH, l'antimousse, l'ajout de nutriments et de tampon, le 120 offre la combinaison idéale de taille et de technologie pour optimiser votre processus.
  • La pompe de la série 100 est adaptée aux systèmes à usage unique.
  • Le changement de tube, sans erreur, ne prend que quelques secondes.
  • Les procédés biopharmaceutiques nécessitent un pompage précis et reproductible, facile à valider.
  • Avec une plage de vitesse de 2 000:1, la pompe de la série 100 offre la flexibilité et la pureté si essentielles aux essais cliniques de médicaments.
  • Un verrouillage du clavier sécurise vos paramètres de pompage pour des performances constantes et reproductibles.
Options de têtes de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
  • Pompe monocanal 120R à deux galets pour tubage continu
  • Tête de pompe monocanal à couvercle rabattable 114DV pour tubulure continue
  • Tête de pompe monocanal 400D1 pour tubulure continue
  • Tête de pompe à double canal 400DM2 pour tuyauterie de collecteur
  • Tête de pompe à trois canaux 400DM3 pour tuyauterie de collecteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de contrôle Numérique, à vitesse variable
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP31
Débit 0,003 à 54 ml/min.
Pression maximale 30 psi
Motor Speed 0,1 à 32 tr/min
Modèle 120 S
Tête de pompe 102R
Tension 90/264 V