Learn More
Invitrogen™ Microbilles de numération 123count eBeads™
Code produit 15526296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15526296 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Contiennent de l’azoture de sodium
Code produit 15526296 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 01123442
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contiennent de l’azoture de sodium
Destinées à être utilisées dans la numération absolue de cellules ou d’autres particules par cytométrie en flux. Les eBeads 123count sont des microparticules de 7 μm contenant des colorants encapsulés compatibles avec les sources d’excitation bleues (488 nm) et violettes (405 nm) et émettant une fluorescence allant d’environ 500 nm à 750 nm.
  • Fourni à une concentration connue dans 0,05 % de Tween 20 avec 2 mm d’azoture de sodium
  • Suspension aqueuse de 10 ml
  • La collecte de quantités soigneusement suspendues et mesurées de mélanges cellules-billes sur un cytomètre en flux rend possible le dénombrement ratiométrique des cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Nbre de tests 100 tests
Quantité 100 tests
Gamme de produits eBeads
Type de produit Microbilles de numération cellulaire