Learn More
MP Biomedicals™ Bouchons pour tubes de culture 12 mm
Code produit 15503467 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15503467 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15503467 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 07DP1050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    116.55€ / 1 pièces
    Économisez 6.45€
    5% de réduction
Expédition estimée: 17-02-2027
S’adaptent aux tubes de culture de 12 mm x 75 mm. Les bouchons pour tubes de culture 12 mm MP Biomedicals sont des bouchons jetables à clipser en polypropylène robuste.
Spécification
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 12 mm
Type de bouchon Bouchon à clipser
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Tubes de culture de 12 x 75 mm