Learn More
13-O-acétyl papaveroxine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 13-O-Acetyl Papaveroxine |
| CAS | 1642137-74-3 |
| Formule moléculaire | C24H27NO8 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 6-[(S)-(Acetyloxy)[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]methyl]-2,3-dimethoxybenzaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H27NO8/c1-13(27)33-22(15-6-7-17(28-3)21(29-4)16(15)11-26)20-19-14(8-9-25(20)2)10-18-23(24(19)30-5)32-12-31-18/h6-7,10-11,20,22H,8-9,12H2,1-5H3/t20-,22+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc([C@H](OC(=O)C)[C@@H]2N(C)CCc3cc4OCOc4c(OC)c23)c(C=O)c1OC |
| Nom IUPAC | [(S)-(2-formil-3,4-dimetoxifenil)-[(5R)-4-metoxi-6-metil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-il]metil] acetato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 457.47 |
| Poids de la formule | 457.1737 |