Learn More
Thermo Scientific™ Capsules à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 13 mm
Code produit 12410208 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
100 pièces
144 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
12410208 100 pièces
10558975 100 pièces
12420188 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12410208 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C401552
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les bouchons à clipser/sertir 14 mm et septa sont disponibles dans divers matériaux. Les bouchons et septa pré-assemblés minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Les couvercles et septa à clipser / sertir de 13 mm Thermo Scientific™ sont disponibles dans un assortiment de matériaux adaptés à vos besoins en applications de chromatographie. Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation. Ils sont disponibles chez Thermo Scientific™ National™.
  • Les bouchons Kim-Snap™ offrent une bonne étanchéité sans pince à sertir
  • Les bouchons à sertir en aluminium National Scientific assurent une étanchéité anti-fuite sûre
  • Les capsules en aluminium doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 13mm Kim - Fermeture à
Couleur clair, White
Matériau En PP, Polypropylene
Septum Blanc Vierge PTFE , 0,01 po
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Taille du bouchon 13mm
À utiliser avec (équipement) National 13 mm Snap/Crimp Cap Vials
Type de produit Kim-Snap
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.