Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 13mm
Code produit 12400198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc / rouge, Blanc
Bleu
Bleu, Transparent
Ivoire
Rouge
Rouge, Blanc
Transparent, Rouge
Matériau:
PTFE
PTFE ivoire / caoutchouc rouge, Caoutchouc
PTFE, Caoutchouc naturel
PTFE, Silicone
Taille du bouchon:
12 mm
13-425
13 / 425
Dureté:
30 °shore
35 °shore
38 °shore
45 °shore
50 °shore
53 °shore
55 °shore
57 °shore
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Taille du bouchon Dureté unitSize
12400198 Rouge, Blanc PTFE, Silicone 13-425 55 °shore 100 pièces
12410178 Blanc PTFE 13-425 53 °shore -
12490188 Rouge PTFE ivoire / caoutchouc rouge, Caoutchouc 13 / 425 35 °shore 100 pièces
12430198 Rouge, Blanc PTFE, Silicone 13-425 45 °shore 100 pièces
12400218 Rouge, Blanc PTFE, Silicone 13-425 50 °shore 100 pièces
12410218 Ivoire PTFE, Silicone 13-425 45 °shore 1000 pièces
10248152 Bleu, Transparent PTFE, Silicone 12 mm 30 °shore 500 pièces
11563700 Transparent, Rouge PTFE, Caoutchouc naturel 13-425 38 °shore 500 pièces
11523700 Blanc / rouge, Blanc PTFE, Silicone 13 / 425 57 °shore 500 pièces
10145722 Bleu PTFE, Silicone 13-425 57 °shore 500 pièces
10533903 Blanc PTFE 13-425 53 °shore 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 12400198 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C401540
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les septa 13 mm à utiliser avec les bouchons filetés à sertir / à clipser, sont disponibles en PTFE / caoutchouc rouge, en PTFE / silicone ou en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge.
Pour une utilisation avec des bouchons filetés 13-425 ou des bouchons à sertir/à clipser de 13 mm, les septa Thermo Scientific™ de 13 mm sont disponibles en PTFE / caoutchouc rouge, en PTFE / silicone ou en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge pour se prêter à toute une variété d’applications.
  • Les septa circulaires en PTFE sont chimiquement inertes
  • Les septa en PFTE / caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
  • Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
  • Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec les aiguilles à jauge fine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septum pour bouchons à vis 13-425
Couleur Rouge, Blanc
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Matériau PTFE, Silicone
Pré-fendu Oui
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Septum Silicone/PTFE
Type d’emballage 1 pack of 100
Dureté 55 °shore
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,25 mm
Taille du bouchon 13-425
À utiliser avec (équipement) Bouchon à vis 13-425
Septa Size (Metric) 13 mm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type de produit Septa