Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 13mm
Description
Pour une utilisation avec des bouchons filetés 13-425 ou des bouchons à sertir/à clipser de 13 mm, les septa Thermo Scientific™ de 13 mm sont disponibles en PTFE / caoutchouc rouge, en PTFE / silicone ou en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge pour se prêter à toute une variété d’applications.
- Les septa circulaires en PTFE sont chimiquement inertes
- Les septa en PFTE / caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
- Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
- Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec les aiguilles à jauge fine
Spécification
Spécification
| Description | Septum pour bouchons à vis 13-425 |
| Couleur | Rouge, Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Pré-fendu | Oui |
| Stérilité | Non-sterile |
| Jetable | Single-use |
| Septum | PTFE rouge / silicone blanc |
| Type d’emballage | 1 pack of 100 |
| Dureté | 50 °shore |
| Afficher plus |