Learn More
14-Methyl-7,8,13b,14-tetrahydroindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(13H)-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31005224
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31005224 1 g
31000543 25 g
31002197 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31005224 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD008058951g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 14-Methyl-7,8,13b,14-tetrahydroindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(13H)-one
CAS 518-18-3
Formule moléculaire C19H17N3O
Numéro MDL MFCD00016673
Quantité 1 g
SMILES O=C1N2C(C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CC2)N(C)C5=C1C=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 303.36
Pourcentage de pureté 98%