Learn More
14-O-Acétyldaunomycinone, TRC
Code produit 30325617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30325617 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325617 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1721700.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 14-O-Acetyldaunomycinone
CAS 29984-41-6
Formule moléculaire C23H20O10
Quantité 0.5 mg
Synonyme 14-O-Acetyladriamycinone, (8S,10S)-8-[2-(Acetyloxy)acetyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, (8S,cis)-8-[2-(Acetyloxy)acetyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione;
Formule InChI InChI=1S/C23H20O10/c1-9(24)33-8-14(26)23(31)6-11-15(12(25)7-23)21(29)18-17(20(11)28)19(27)10-4-3-5-13(32-2)16(10)22(18)30/h3-5,12,25,28-29,31H,6-8H2,1-2H3/t12-,23-/m0/s1
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)COC(=O)C
Nom IUPAC acetato de [2-oxo-2-[(2S,4S)-2,4,5,12-tetrahidroxi-7-metoxi-6,11-dioxo-3,4-dihidro-1H-tetracen-2-il]etilo]
Poids moléculaire (g/mol) 456.4
Poids de la formule 456,1056 g/mol