Learn More
Gilson™ Portoir à 14 positions
Code produit 16676145 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
14
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
16676145 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16676145 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 26044021
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces différents racks sont utilisés avec les manipulateurs de liquides Gilson actuels et anciens, les systèmes ASPEC™ et d’autres instruments. Les racks sont disponibles dans diverses configurations pour accueillir de nombreux flacons, tubes, microtu
  • Les portoirs sont disponibles dans différentes configurations pour accueillir de nombreux flacons, tubes, microtubes et microplaques multi-puits
  • Technique de purification PLC
Spécification
Description Code 334 S
Positions 14
À utiliser avec (équipement) Flacon Scint de 40 ml