Learn More
Hirschmann™ 140 μCapillaires L Na-hep
Code produit 10233531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
140 μl
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10233531 140 μl 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10233531 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9222275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    159.00€ / 1000 pièces
    Économisez 21.00€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Un excellent choix pour l’analyse des gaz du sang.
  • Héparinisées au sodium
  • Avec le numéro de LOT sur l’emballage
  • Dia. ext. de 2,35 mm, dia. int. de 1,55 mm
  • Étiquetée avec : utilisable jusqu’à, marquage CE conformément à DIV 98/CE
Spécification
Type de produit Capillaire Hép-Na
Hauteur (métrique) 75 mm
Volume (métrique) 140 μl