Learn More
- Home
- Products
- Stérilisateurs et autoclaves
- Sacs autoclavables
- Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Sac à fermeture par cordon, 20 à 62 in. Large
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Sac à fermeture par cordon, 20 à 62 in. Large
Code produit 30020387
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 in
20 x 36 po
24 x 20 in
24 x 24 in
28 x 28 in
28 x 30 po
28 x 36 po
28 x 50 in
30 x 20 in
30 x 30 in
32 x 20 in
32 x 24 po
32 x 28 in
32 x 32 in
34 x 26 in
34 x 34 in
36 x 20 in
36 x 24 in
36 x 36 in
38 x 38 in
40 x 20 in
40 x 24 in
40 x 40 in
42 x 36 po
44 x 20 in
44 x 42 in
46 x 20 in
46 x 26 in
46 x 36 po
48 x 20 in
48 x 24 in
48 x 32 in
48 x 36 in
48 x 48 in
50 x 44 in
50 x 48 in
50 x 62 in
60 x 40 in
60 x 60 in
64 x 36 in
64 x 48 in
72 x 36 in
Conditionnement:
100 pièces
125 pièces
250 pièces
42 product options available for selection
| Code produit | Dimensions (L x l) | unitSize |
|---|---|---|
| 30020387 | 20 x 20 in | 250 pièces |
| 30020283 | 20 x 36 po | 250 pièces |
| 30020314 | 24 x 20 in | 250 pièces |
| 30020273 | 24 x 24 in | 250 pièces |
| 30020241 | 28 x 28 in | 250 pièces |
| 30020223 | 28 x 30 po | 250 pièces |
| 30020201 | 28 x 36 po | 250 pièces |
| 30020159 | 28 x 50 in | 125 pièces |
| 30020320 | 30 x 20 in | 250 pièces |
| 30020319 | 30 x 30 in | 250 pièces |
| 30020070 | 32 x 20 in | 250 pièces |
| 30020213 | 32 x 24 po | 250 pièces |
| 30020370 | 32 x 28 in | 250 pièces |
| 30020308 | 32 x 32 in | 250 pièces |
| 30020084 | 34 x 26 in | 250 pièces |
| 30020189 | 34 x 34 in | 250 pièces |
| 30020295 | 36 x 20 in | 250 pièces |
| 30020386 | 36 x 24 in | 250 pièces |
| 30020185 | 36 x 36 in | 250 pièces |
| 30020050 | 38 x 38 in | 125 pièces |
| 30020026 | 40 x 20 in | 250 pièces |
| 30020008 | 40 x 24 in | 250 pièces |
| 30020016 | 40 x 40 in | 125 pièces |
| 30020362 | 42 x 36 po | 125 pièces |
| 30020164 | 44 x 20 in | 250 pièces |
| 30020325 | 44 x 42 in | 125 pièces |
| 30020183 | 46 x 20 in | 250 pièces |
| 30020390 | 46 x 26 in | 250 pièces |
| 30020288 | 46 x 36 po | 125 pièces |
| 30020300 | 48 x 20 in | 250 pièces |
| 30020025 | 48 x 24 in | 250 pièces |
| 30019993 | 48 x 32 in | 125 pièces |
| 30019992 | 48 x 36 in | 125 pièces |
| 30020093 | 48 x 48 in | 125 pièces |
| 30020153 | 50 x 44 in | 125 pièces |
| 30020155 | 50 x 48 in | 125 pièces |
| 30019998 | 50 x 62 in | 125 pièces |
| 30020257 | 60 x 40 in | 125 pièces |
| 30020059 | 60 x 60 in | 100 pièces |
| 30020169 | 64 x 36 in | 125 pièces |
| 30020112 | 64 x 48 in | 100 pièces |
| 30020069 | 72 x 36 in | 125 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
30020387
Fournisseur
Keystone Cleanroom Products
Code fournisseur
6STK2020TD
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Catégorie 1 non pelucheux (batterie Helmke)
- Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 6
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | Cordon |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Équipements et composants pharmaceutiques |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Plage de températures (impériale) | Jusqu’à 250°F |
| Plage de températures (métrique) | Jusqu’à 125°C |
| Dimensions (L x l) | 20 x 20 in |
| Longueur (impériale) | 20 in |
| Largeur (impériale) | 20 in |
| Type de produit | Sachet pour autoclave |
| Capacité (impériale) | 2,97 gal |
| Capacité (métrique) | 11.2 L |
| Longueur (métrique) | 51 cm |
| Largeur (métrique) | 51 cm |
| Afficher plus Afficher moins |