Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercles pour bol autoclavable en 1422A Tyvek™
BIOPHARMA
Product Code. 17871061 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Change view
Click to view available options
Dimensions:
40 in
50 in
Diamètre (impériale):
31 à 41 in.
De 29 à 34 in.
Unit Size:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Diamètre (impériale) Unit Size
17871061 40 in De 29 à 34 in. 50 pièces
17778227 50 in 31 à 41 in. 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17871061 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. BWLT2A40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00€
    1282.42€ / 50 pièces
    Économisez 97.58€
    7% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les couvercles de bol autoclavable 1422A Tyvek™ Keystone Cleanroom Products empêchent la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques
  • Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
  • Conditionnement pratique : 1 sachet en poly étiqueté thermoscellé
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
  • Résistant aux déchirures et aux perforations
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Aucun
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Couvre-bols
Comprend Indicateur de vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Nbre par carton 50
Nb par paquet 1
Dimensions 40 in
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (métrique) 121°C à 125°C
Épaisseur (impériale) 5,30 mil
Diamètre (impériale) De 29 à 34 in.
Type de produit Couverture
Épaisseur (métrique) 0,130 mm