Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercles pour équipement autoclavables en 1422A Tyvek™
Tous les produits Keystone Cleanroom Products ProduitsDescription
- Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Réduit les coûts de main d’œuvre
- Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
- Conditionnement pratique : 1 sachet en poly étiqueté thermoscellé
- Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
- Résistant aux déchirures et aux perforations
- Hydrophobe
- Non pelucheux
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité |
| Type de bouchon | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Couverture de l’équipement pharmaceutique |
| Comprend | Indicateur de vapeur |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Show More |