Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave 1422A en Tyvek™
Code produit 17758147 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 9,5 in
2 x 12 in
10 x 62 in
12 x 12 in
12 x 32 in
12 x 40 in
12 x 46 in
15 x 10 in
16 x 12 in
18 x 12 in
18 x 14 in
20 x 20 in
24 x 16 in
24 x 20 in
24 x 24 in
24 x 62 in
69 x 30,5 cm
30 x 10 in
30 x 18 in
30 x 20 in
30 x 36 in
36 x 24 in
36 x 36 in
36 x 60 in
40 x 20 in
42 x 24 in
42 x 42 in
48 x 12 in
48 x 28 in
48 x 36 in
48 x 48 in
50 x 54 in
Conditionnement:
100 pièces
125 pièces
250 pièces
500 pièces
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17758147 36 x 60 in 125 pièces
17737937 12 x 9,5 in 250 pièces
17777937 15 x 10 in 250 pièces
17777947 30 x 10 in 250 pièces
17777957 12 x 12 in 250 pièces
17727967 16 x 12 in 250 pièces
17767967 18 x 12 in 250 pièces
17727997 48 x 12 in 250 pièces
17777997 18 x 14 in 250 pièces
17758027 24 x 16 in 250 pièces
17778047 30 x 18 in 250 pièces
17738067 20 x 20 in 250 pièces
17768067 24 x 20 in 250 pièces
17798067 30 x 20 in 250 pièces
17768077 40 x 20 in 250 pièces
17768087 24 x 24 in 250 pièces
17718097 36 x 24 in 250 pièces
17768097 42 x 24 in 250 pièces
17778097 48 x 28 in 250 pièces
17758137 36 x 36 in 250 pièces
17728147 48 x 36 in 125 pièces
17788167 48 x 48 in 125 pièces
17707987 12 x 32 in 250 pièces
17767987 12 x 40 in 250 pièces
17747877 2 x 12 in 500 pièces
17718127 30 x 36 in 250 pièces
17718107 24 x 62 in 250 pièces
17707997 12 x 46 in 250 pièces
17737957 10 x 62 in 250 pièces
17718167 42 x 42 in 125 pièces
17758177 50 x 54 in 100 pièces
17757977 69 x 30,5 cm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Code produit 17758147 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BGT2A3660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00€
    2100.38€ / 125 pièces
    Économisez 159.62€
    7% de réduction
Expédition estimée: 03-03-2027
Conçu pour la stérilisation à la vapeur de pièces de rechange d’équipements pharmaceutiques de grande taille ou de forme singulière. Ces sacs peuvent être thermoscellés.
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Catégorie 1 non pelucheux (batterie Helmke)
  • Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 6
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Dimensions (L x l) 36 x 60 in
Longueur (impériale) 60 in
Largeur (impériale) 36 in
Type de produit Sachet pour autoclave
Longueur (métrique) 152.4 cm
Largeur (métrique) 91.4 cm