Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Couvercle d'équipement cylindrique
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Description
- Maintient l’équipement nettoyé propre et protégé contre la contamination
- Produit respirant
- Ajustement à la forme rapide et uniforme
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Conditionnement pratique : 1 sachet en poly étiqueté thermoscellé
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | COC |
| Type de bouchon | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Équipement pharmaceutique |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus |