Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle d’équipement à fermeture éclair 1422A en Tyvek™
Tous les produits Keystone Cleanroom Products ProduitsDescripción
- Maintient l’équipement nettoyé propre et protégé contre la contamination
- Produit respirant
- Ajustement à la forme rapide et uniforme
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Conditionnement pratique : 1 sachet en poly étiqueté thermoscellé
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | COC |
| Type de bouchon | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Quantité | 50 Pk. |
| Longueur (impériale) | 26 in |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?