Learn More
Thermo Scientific™ Flacon de 145 ml pour rotor TX-150
Code produit 15553643 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15553643 125 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15553643 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75005734
Le flacon s’adapte directement au rotor TX-150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Description Flacon de 125 ml directement adapté au rotor TX-150
Matériau PP
Nb par paquet 4
Hauteur (métrique) 99 mm
Type de produit Flacon
À utiliser avec (équipement) Rotor TX-150
Hauteur (impériale) 3,89 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 50 mm