Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules 15 % graphite/85 % Vespel pour instruments Thermo Scientific
Code produit 10466744 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Colonne remplie
Ferrule
À utiliser avec (équipement):
Détecteurs MS Agilent
Détecteurs MS Thermo Scientific
Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS
Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS
Diamètre (métrique):
0,1 à 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Conditionnement:
10 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) Conditionnement
10466744 Ferrule Détecteurs MS Thermo Scientific 0,1 à 0,25 mm 10 pièces
10428874 Ferrule Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0,32 mm 10 pièces
10478874 Ferrule Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0,1 à 0,25 mm 10 pièces
10660046 Ferrule Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0,53 mm 10 pièces
10571115 Ferrule Détecteurs MS Thermo Scientific 0,32 mm 10 pièces
10117644 Ferrule Détecteurs MS Agilent 0,53 mm 10 pièces
10595615 Colonne remplie Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 6,35 mm 10 pièces
10554125 Colonne remplie Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS 3,175 mm 10 pièces
10649485 Ferrule Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0,1 à 0,25 mm 10 pièces
10630826 Ferrule Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0,32 mm 10 pièces
10640826 Ferrule Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0,53 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10466744 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 29033496
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Obtenez des raccordements fiables pour vos instruments GC Thermo Scientific™ grâce à ces ferrules Thermo Scientific™.
Utilisez les ferrules Thermo Scientific™ 15 % graphite / 85 % Vespel pour instruments Thermo Scientific afin de bénéficier de performances optimales avec vos instruments GC Thermo Scientific. Elles sont disponibles dans trois matériaux différents et dans différentes dimensions, afin de s’adapter à un large éventail d’instruments et d’applications. Toutes les ferrules sont fournies en blisters individuels, exempts de contaminants.
Caractéristiques
Disponibles en 100 % graphite, 15 % graphite / 85 % vespel et métal SilTite
Ferrules pour différents types d’injecteurs et de détecteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Ferrule
Description 29033496
Diamètre (métrique) 0,1 à 0,25 mm
À utiliser avec (équipement) Détecteurs MS Thermo Scientific
Matériau 15 % graphite, 85 % Vespel
Quantité Pack of 10