Learn More
Acide 15-hydroxypentadecanoïque, TRC
Code produit 30400121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30400121 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400121 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH296755100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 15-Hydroxypentadecanoic Acid
CAS 4617-33-8
Formule moléculaire C15H30O3
Quantité 100 mg
Synonyme 14-Hydroxy-1-tetradecanecarboxylic Acid, ω-Hydroxypentadecanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C15H30O3/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15(17)18/h16H,1-14H2,(H,17,18)
SMILES OCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide15-hydroxypentadecanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 258.4
Poids de la formule 258.2195