Learn More
15-Keto Bimatoprost, TRC
Code produit 30010008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010008 1 mg 1mg
30007949 25 mg 25mg
30003509 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010008 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK1751001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1163135-96-3
Formule moléculaire C25 H35 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 413.55
Synonyme 5-Heptenamide, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E)-3-oxo-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-, (5Z)-, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E)-3-oxo-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-5-heptenamide, 15-Ketobimatoprost
Nom IUPAC (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-3-oxo-5-phénylpent-1-ényl]cyclopentyl]-N-éthylhept-5-énamide
SMILES CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\C(=O)CCc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 15-Ketobimatoprost
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H35NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,21-24,28-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t21-,22-,23+,24-/m1/s1
Poids de la formule 413.2566
Pourcentage de pureté >95%