Learn More
15-Latanoprost Keto, TRC
Code produit 30004293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004293 1 mg 1mg
30004878 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004293 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK1953501MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135646-98-9
Formule moléculaire C23 H30 O5
Poids moléculaire (g/mol) 386.48
Synonyme 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-(3-oxo-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)-, 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-oxo-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, [1R-[1α(Z),2β,3α,5α]]-, 15-Ketolatanoprost, 15-Keto Latanoprost
Nom IUPAC (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-3-oxo-5-phénylpent-1-ényl]cyclopentyl]hept-5-énoïque acide
SMILES O[C@@H]1C[C@H](O)[C@H](C\C=C/CCCC(=O)O)[C@H]1\C=C\C(=O)CCc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 15-Keto Latanoprost
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H30O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,14-15,19-22,25-26H,2,7,10-13,16H2,(H,27,28)/b6-1-,15-14+/t19-,20-,21+,22-/m1/s1
Poids de la formule 386.2093