Learn More
15-Keto Travoprost, TRC
Code produit 30133556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133556 25 mg 25mg
30009623 10 mg 10mg
30011141 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133556 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK31520025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 404830-45-1
Formule moléculaire C26 H33 F3 O6
Poids moléculaire (g/mol) 498.53
Synonyme (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E)-3-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-buten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester, 15-Keto Travoprost
Nom IUPAC propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-3-oxo-4-[3-(trifluorométhyl)phénoxy]mais 1-ényl]cyclopentyl]hept-5-énoate
SMILES CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\C(=O)COc2cccc(c2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 15-Keto Travoprost
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H33F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,21-24,31-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t21-,22-,23+,24-/m1/s1
Poids de la formule 498.2229