Learn More
Wheaton™ Tube à centrifuger gradué de 15 ml
Code produit 16474989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Emballé
En rack
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
16474989 En rack 500 pièces
16464989 Emballé 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16474989 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 380230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.20€
    219.15€ / 500 pièces
    Économisez 86.05€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-01-2027
Tube à centrifuger idéal pour la rotation d’échantillons liquides.
  • Pour la gestion et la centrifugation des échantillons
  • Sans fuite
  • Stérile
  • Tubes à base conique
Spécification
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur de bouchon Bleu
Couleur Bleu
Capacité (métrique) 15 ml
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Conditionnement En rack
Quantité 25/Pk., 500/Cs.
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Bouchon inclus Oui
Surface d’écriture Oui
Diamètre (métrique) 17 mm
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 9000 x g