Learn More
Labcon™ MetalFree™ Tubes à centrifuger en polypropylène de 15 mL
Code produit 16664042 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
25 tubes/portoir, 2 portoirs/paquet, 10 paquet/carton
25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/boîtes.
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
Conditionnement:
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
16664042 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/boîtes. 500 pièces
16644032 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. 500 pièces
30280323 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. 500 pièces
30280316 25 tubes/portoir, 2 portoirs/paquet, 10 paquet/carton 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16664042 Supplier Labcon™ Supplier No. 31443350019
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Certifié exempt de métaux jusqu'à une partie par milliard de 43 métaux et éléments courants
  • Tube à centrifuger conique
  • Avec bouchons à vis plats fixés
  • Certifié exempt de métaux jusqu'à une partie par milliard de 43 métaux et éléments courants
  • Les bouchons sont en polyéthylène naturel pur
  • Surface d’écriture anti-traces brevetée
  • ATP, Sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
  • polypropylène USP Résine de classe VI
  • Centrifugation jusqu’à 17 000 x G
  • Congelable jusqu'à -80 °C
  • Autoclavable
  • Capacité : 15 ml
  • Bouchons incolores naturels
  • Fabriqué en USA
  • Éléments testés : aluminium, antimoine, arsenic, baryum, béryllium, bismuth, cadmium, césium, calcium, chrome, cobalt, cuivre, gallium, germanium, or, fer, plomb, lithium, magnésium, manganèse, mercure, molybdène, nickel, niobium, phosphore, potassium, rhénium, rubidium, sélénium, silicium, argent, sodium, strontium, tantale, thallium, étain, titane, tungstène, vanadium, yttrium, zinc, zirconium
Specifications
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur de bouchon Naturel
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 15 ml
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Centrifugeuses, agitateurs rotatifs, ICP-MS
Nb par paquet 50
Conditionnement 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/boîtes.
Quantité 25 / rack à faible teneur en fibres résiduelles
Stérilité Stérile
Gamme de produits Tubes à centrifuger MetalFree™
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Longueur (métrique) 118 mm
Taille du bouchon 17 mm
Déclaration de pureté Sans ATP, RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène), teneur ultra-faible en métaux traces
ACT Label Oui
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis plat fixé
Bouchon inclus Oui
Surface d’écriture Oui
Hauteur (métrique) 118 mm
Graduated Oui
Graduations De 2 à 15 par incréments de 0,5
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 17,000 x g