Learn More
Labcon™ SuperClear™ Tubes à centrifuger en polypropylène de 15 mL
GREENER_CHOICE
Code produit 16684022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé
Bouchon à vis de style bouchons
Bouchon à vis plat fixé
Non inclus
Conditionnement:
10 tubes/sachet IntegraPack, 5 sachets/paquet, 10 paquets/carton.
1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. (Emballage en vrac)
1 tube/sachet, 100 sachets/boîte (emballé individuellement)
25 tubes/support réutilisable, 2 supports/paquet, 10 paquets/carton.
25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/boîtes.
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
500 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Type de bouchon Conditionnement unitSize
16684022 Stérile Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé 10 tubes/sachet IntegraPack, 5 sachets/paquet, 10 paquets/carton. 500 pièces
16684032 Non stérile Bouchon à vis plat fixé 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/boîtes. 500 pièces
16694032 Stérile Bouchon à vis plat fixé 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/boîtes. 500 pièces
16604042 Stérile Bouchon à vis plat fixé 25 tubes/support réutilisable, 2 supports/paquet, 10 paquets/carton. 500 pièces
16604032 Stérile Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. 500 pièces
16694022 Non stérile Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. 500 pièces
16614042 Non stérile Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte 500 pièces
17285694 Stérile Bouchon à vis plat fixé 1 tube/sachet, 100 sachets/boîte (emballé individuellement) 100 pièces
17507906 Non stérile Non inclus 1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. (Emballage en vrac) 1000 pièces
16644042 Non stérile Bouchon à vis de style bouchons 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte 500 pièces
16614032 Non stérile Bouchon à vis de style bouchons 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. 500 pièces
16624032 Stérile Bouchon à vis de style bouchons 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. 500 pièces
16624042 Non stérile Bouchon à vis de style bouchons 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/boîtes. 500 pièces
16689832 Stérile Bouchon à vis de style bouchons 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles, 2 portoirs/sachet, 10 sachets/boîtes. 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 16684022 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 31313250069
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes sont fabriqués à partir d'une résine médicale ultra-transparente unique et conçus avec des parois épaisses et durables pour une centrifugation à grande vitesse. Les bouchons plats étanches avec joints élastomères moulés sont testés selon la norme IATA 95 kPa.
  • Disponibles avec bouchons à vis plats fixés incluant un joint en élastomère moulé intégré ou un bouchon à clipser
  • ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
  • Graduations par incréments de 0,5 ml de 2 à 15 ml
  • Surface d’écriture anti-traces brevetée
  • Graduations imprimées en 3 couleurs et échelle de lecture inversée
  • Ligne de congélation maximale
  • 17 mm de largeur, 118 mm de hauteur sans les bouchons
  • polypropylène USP Résine de classe VI
  • Centrifugation à 17 000 g, congelable à -80 °C
  • Pour tubes à bouchon plat fixé : Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux
  • Les tubes à bouchon plat peuvent être nettoyés et réutilisés.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP ; IATA 95 kPa
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur de bouchon Violet
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 15 ml
Jetable Réutilisable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Centrifugeuses, agitateurs rotatifs, agitateurs
Conditionnement 10 tubes/sachet IntegraPack, 5 sachets/paquet, 10 paquets/carton.
Quantité 10 tubes/sachet IntegraPack
Stérilité Stérile
Gamme de produits SuperClear
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Longueur (métrique) 118 mm
Taille du bouchon 17 mm
Déclaration de pureté ATP, RNase/DNase et sans endotoxines
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis avec joint en élastomère intégré plat fixé
Bouchon inclus Oui
Surface d’écriture Oui
Graduated Oui
Graduations 2 à 15 ml par incréments de 0,5 ml
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 17,000 x g