Learn More
Fisherbrand™ Pack homogénéiseur 150
Code produit 15585809 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15585809 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15585809
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Comprend tous les outils nécessaires pour traiter des échantillons aussi petits que 200 μl à 100 ml. Le pack homogénéiseur 150 Fisherbrand™ comprend un moteur de 150 W ainsi que des accessoires tels que 2 sondes de générateur en acier inoxydable en dents de scie, des sondes de générateur jetables et bien plus.
  • Traite des échantillons de laboratoire, de μ200 L à 100 mL
  • Moteur puissant de 150 W
  • Conception ergonomique légère
  • Fonctionnement silencieux, moins de 72 dB
  • Disponible avec des sondes de générateur jetables (un adaptateur est inclus)
  • Les contaminations croisées peuvent être complètement éliminées grâce à l’utilisation de sondes de générateur en plastique
  • Les sondes de générateur en acier inoxydable sont recommandées pour les échantillons plus grands et plus résistants
Certifications
CE
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 5000 à 35 000 tr/min
Alimentation électrique Cordon UE 220 V, 150 W
Plage de volume (métrique) 200 μl à 100 ml
Diamètre (métrique) 5,1 cm
Hauteur (métrique) 16,5 cm
À utiliser avec (application) Homogénéisation de tissus, rupture de tissus, extraction de protéines, extraction d’ARN, extraction d’ADN, extraction de métabolites, émulsification, protéomique, PCR, extraction d’enzymes, agitation à grande vitesse, poudre en suspension, génomique, méta
Comprend Moteur de 150 W, sonde de générateur en acier inoxydable à fond plat (5 x 75 mm), sonde de générateur en acier inoxydable en dents de scie (7 x 115 mm), sonde de générateur en acier inoxydable en dents de scie (10 x 115 mm), pince de support, ensemble de support du moteur, adaptateur de sonde jetable, sondes de générateur jetables, manuel d’instructions et kit d’outils
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de prise Prise EU
Poids (métrique) 466 g