Learn More
Gilac™ Palette anti-déversement de 150 L
Code produit 17968391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
39,6 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
17968391 39,6 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17968391 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G052292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.02€
    316.68€ / 1 pièces
    Économisez 156.34€
    33% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Le bac de rétention de 150 L est idéal pour le stockage sûr et réglementé des produits corrosifs, notamment dans les environnements industriels.
  • Entièrement fabriqué en polyéthylène haute densité, il est léger et polyvalent.
  • Il est facile à nettoyer grâce à sa grille amovible à clipser et il est 100% recyclable.
  • La palette peut être déplacée sur un chariot ou à l'aide d'un transpalette.
  • Conçue avec un cadre rotomoulé et des parois épaisses, la palette de rétention de 150 L est résistante aux chocs et supporte une manipulation fréquente.
  • La profondeur entre le haut du cadre et le haut de la grille de rétention est de 75 mm.
  • Capacité de charge à l'arrêt : 1500 kg, capacité de charge en mouvement : 500 kg.
Spécification
Capacité (impériale) 39,6 gal.
Capacité (métrique) 150 L
Matériau PE-HD
Type Palet para derrames
Capacité de charge (impériale) 3307 libras. (Estacionario), 1102 lb. (En movimiento)
Capacité de charge (métrique) 1 500 kg (statique), 500 kg (en mouvement)
Longueur (impériale) 49,2
Longueur (métrique) 1250 mm
Largeur (impériale) 33,5 in
Largeur (métrique) 850 mm
Poids (impériale) 35 lb.
Poids (métrique) 16 kg