Learn More
Wheaton™ Récipient pour échantillons en PS de 150 ml
Code produit 16414979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étiquette:
Aucune étiquette
Imprimé
unie
Conditionnement:
120 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Étiquette Conditionnement
16414979 Aucune étiquette 120 pièces
16434979 unie 120 pièces
16424979 Imprimé 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16414979 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 360205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.30€
    151.81€ / 120 pièces
    Économisez 16.49€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Le conteneur d’échantillons stérile garantit la sécurité des échantillons et la sécurité de l’utilisateur avec des performances sans fuite.
  • Pour le prélèvement, le transport et le stockage général des échantillons
  • Large gamme de récipients pour répondre à la plupart des besoins de l’utilisateur
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 150 mL
Certifications/Conformité Directive européenne 98/79/CE
Matériau du bouchon Métal
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 109,5 mm
Étiquette Aucune étiquette
Largeur (métrique) 54,9 mm
Quantité 30/Pk., 120/Cs.