Learn More
Code Corporation™ Scanner de codes-barres 1500
Code produit 17900012 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Câble USB de 1,8 m
Support, câble USB de 1,8 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17900012 Support, câble USB de 1,8 m 1 pièce
17980002 Câble USB de 1,8 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17900012 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.06€
    402.14€ / 1 pièces
    Économisez 62.92€
    13% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Gagnez un temps précieux grâce à une solution de numérisation rapide et fiable : le CR1500. Ce lecteur de codes-barres omnidirectionnel élimine les repositionnements et les re-scans fastidieux des codes-barres 1D et 2D ayant subi des conditions difficiles.
  • Gagnez un temps précieux grâce à une solution de numérisation rapide et fiable : le CR1500.
  • Ce lecteur de codes-barres omnidirectionnel élimine les repositionnements et les re-scans fastidieux des codes-barres 1D et 2D ayant subi des conditions difficiles.
  • Compact, léger et robuste pour résister aux environnements industriels les plus difficiles.
  • Bénéficiez d'une numérisation rapide et facile grâce à un moteur de numérisation haute performance et un ciblage intuitif.
  • Lisez les codes-barres haute densité et grand champ avec un seul appareil grâce à une optique à double champ.
  • Le boîtier sans PVC est certifié IP54 pour le protéger contre les agents de nettoyage chimiques agressifs, la poussière et les infiltrations d'eau.
  • Lecture intelligente dans un format compact – l'un des plus petits lecteurs de codes-barres du marché.
Spécification
Description Código Reader™ Escáner de código de barras 1500 con soporte
Types de code-barre pris en charge BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 sur 5, IATA 2 sur 5, Intercalé 2 sur 5, MSI Plessey, Matrice 2 de 5, NEC 2 de 5, Plessey, Straight 2 de 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JAN, PharmacodeCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417 Code Aztèque, Data Matrix, Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode & trade (prorrogatoire — licence ajoutée requise), Matrice de grille, Code HanXin, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Méthode de transfert de donnée USB 2.0 (Génétique HID   HID tensiomètre, port COM virtuel)
Hauteur (métrique) 132.10 mm
Hauteur (impériale) 5,2 in
Largeur (métrique) 50.80 mm
Largeur (impériale) 2 in
Profondeur (métrique) 76.20 mm
Profondeur (impériale) 3 in
Poids (métrique) 116 g
Connexion de charge RS232 USB 2.0 (Génétique HID   HID tensiomètre, port COM virtuel)
Poids (impériale) 0.26 lb.
Certifications/Conformité CE, Europe : CE-RoHS
À utiliser avec (application) Suivi des biens, identification générale
Vision du champ Champ de densité élevé : 30°, horizontal par 20°, vertical, champ large : 50°, horizontal par 33,50°deg, vertical
Humidité 5% a 95% (sin condensación)
Comprend Support, câble USB de 1,8 m
Accessoires requis USB 2.0 (Génétique HID   HID tensiomètre, port COM virtuel)
Garantie 5 ans
Type de logiciel FDA
Quantité 1 Kit
Type Lector de códigos de barras
Type d’affichage Aucune incluse
Alimentation électrique USB
Alternate Part Number CR1500-K101-C500-US2-C286