Learn More
Code Corporation™ Scanner de codes-barres 1500
Description
- Gagnez un temps précieux grâce à une solution de numérisation rapide et fiable : le CR1500.
- Ce lecteur de codes-barres omnidirectionnel élimine les repositionnements et les re-scans fastidieux des codes-barres 1D et 2D ayant subi des conditions difficiles.
- Compact, léger et robuste pour résister aux environnements industriels les plus difficiles.
- Bénéficiez d'une numérisation rapide et facile grâce à un moteur de numérisation haute performance et un ciblage intuitif.
- Lisez les codes-barres haute densité et grand champ avec un seul appareil grâce à une optique à double champ.
- Le boîtier sans PVC est certifié IP54 pour le protéger contre les agents de nettoyage chimiques agressifs, la poussière et les infiltrations d'eau.
- Lecture intelligente dans un format compact – l'un des plus petits lecteurs de codes-barres du marché.
Spécification
Spécification
| Description | Code Reader™ Scanner de codes-barres 1500 |
| Types de code-barre pris en charge | BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, Matrix 2 of 5, NEC 2 of 5, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JAN, PharmacodeCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix, Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (prorietary--add'l license req'd), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags |
| Méthode de transfert de donnée | USB 2.0 (Génétique HID HID tensiomètre, port COM virtuel) |
| Hauteur (métrique) | 132.10 mm |
| Hauteur (impériale) | 5,2 in |
| Largeur (métrique) | 50.80 mm |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Profondeur (métrique) | 76.20 mm |
| Profondeur (impériale) | 3 in |
| Poids (métrique) | 116 g |
| Afficher plus |