Learn More
3M™ Décapants pour graffitis 1500
Code produit 17297610 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17297610 500 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17297610 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000082039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    174.60€ / 4 pièces
    Économisez 140.40€
    44% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Élimine les graffitis, deux types de décapants selon le type de surface
  • La forme liquide du solvant permet une bonne pénétration pour une élimination rapides des graffitis
  • Ne contient pas de NEP (N-éthyl-pyrrolidone) ou de NMP (N-méthyl-2-pyrrolidone) utilisés dans d’autres éliminateurs de graffitis, ce qui peut poser un risque significatif pour la santé
  • Son odeur legère améliore le confort et l’efficacité de l’agent de nettoyage contrairement aux produits chimiques traditionnels qui émettent de puissantes odeurs et des vapeurs nocives
  • Faible impact sur l’environnement car le produit ne contient pas de solvants aromatiques, aliphatiques ou chlorés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Décapants de graffitis
Volume (métrique) 500 ml