Learn More
Masterflex™ Débitmètres à corrélation de 150 mm avec vanne
Code produit 15389482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
137°ml/min.
1682°ml/min.
814°ml/min.
8678°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air unitSize
15389482 814°ml/min. 1 pièce
15397460 8678°ml/min. 1 pièce
15358912 137°ml/min. 1 pièce
11745499 1682°ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15389482 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0329414
Expédition estimée: 31-08-2026
Spécification
Type Débitmètre à section variable
Précision ± 2 % (pleine échelle)
Débit d’air 814°ml/min.
Float Material Acier inoxydable (316)
Pression nominale 200 psig
Raccordements 1/8 po NPT (F)
Gamme de débit 728°ml/min. CO2, 753 ml/min. O2, 824 ml/min. N2, 676 ml/min. Ar, 2496°ml/min. H2
À utiliser avec (application) Parfait pour les applications nécessitant une haute résolution
Longueur (métrique) 150 mm
Reproductibilité ± 0,25%
Température (métrique) 121°C