Description
- Excellente plage dynamique des signaux en raison de la faible fluorescence de fond et de l’intensité du signal élevée
- Les puits à fond plat sont compatibles avec les distributeurs automatisés, notamment le PerkinElmer™ FlexDrop™
- Volume utile jusqu’à 10 μl
- Assure une compatibilité avec la plupart des systèmes de lecture de codes-barres et des systèmes logiciels
- Pour éviter toute confusion, le traitement de surface des puits de microplaque est facilement identifiable dans la partie lisible à l’œil nu du code-barres (NT = non traité ; TC = traité pour culture tissulaire ; NB = surface antifixation)
- Étiquettes appliquées sur les quatre côtés de la plaque Aucun numéro de séquence en double
Informations sur la commande
Conditionnement en sachets de 10
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 32 x 48 |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeurs automatisés |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 1536 |
| Volume (métrique) de travail | 10 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Afficher plus |