Learn More
Corning™ Microplaques traitées en polystyrène à 1536 puits NBS™
Code produit 17790698 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Clear Bottom
Noir
Noir, Clear Bottom
Noir, Fond transparent
Comprend:
Code-barres
Code-barres génériques
Sans code-barres
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Comprend Conditionnement
17790698 Noir, Clear Bottom Code-barres 50 pièces
10143613 Noir Code-barres génériques 50 pièces
17720708 Blanc, Clear Bottom Code-barres 50 pièces
10052443 Blanc Code-barres génériques 50 pièces
10189472 Noir, Fond transparent Sans code-barres 50 pièces
10027322 Noir Sans code-barres 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17790698 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00€
    1747.30€ / 50 pièces
    Économisez 122.70€
    6% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
La surface anti-fixation exclusive est idéale pour des essais homogènes avec des enzymes collantes ou pour réduire la liaison non spécifique aux puits des microplaques
Corning Les microplaques 1536 puits sont nos microplaques à la plus haute densité disponibles pour le criblage à haut débit. Les microplaques sont conformes aux normes en matière de dimensions et de faible encombrement. Ces microplaques sont proposées en PS noir et blanc solide, avec des fonds ronds ou plats, ainsi qu’en format avec fond noir transparent.
  • Volume total du puits de 10 μL pour les microplaques à puits ronds et 12,8 μL pour microplaques à fond plat
  • Volume de travail recommandé jusqu'à 8 μL
  • Fond de puits arrondi pour réduire l'emprisonnement d'air et améliorer CV valeurs et facteur Z
  • Fonds de puits surélevés pour une plus grande sensibilité
  • Réservoir de débordement sur les quatre côtés afin de réduire la contamination de l’instrument
  • Les couvercles sont disponibles séparément. Corning le couvercle (réf. 3098) est compatible avec ces microplaques.
Informations sur la commande
Conditionnement en sachets de dix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Surface de culture 0,03 cm2
Array 32 x 48
Type de liaison NBS
Couleur Noir, Clear Bottom
Type de produit Plaques à puits multiples pour culture cellulaire 1 536 puits
Matériau Copolymère de cyclooléfine
Nbre de puits 1536
Volume (métrique) de travail 8 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non liant
Volume total (métrique) du puits 12,5 μl
Type de puits Fond plat (puits en F)
Comprend Code-barres
Nbre par carton 50/Carton
Nb par paquet 10/paquet
Quantité 10/paquet
Couleur du puits Noir