Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateur pour tubes coniques ou dispositifs de filtration Nunc 15 ml
Description
Placez les tubes coniques Nunc de 15 ml ou les appareils de filtration dans les rotors Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy ou Fiberlite F15-8x50cy
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour dispositifs de filtration |
| Type de tube | Conique |
| Capacité | 15 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy |
| Description | Adaptateur pour tubes coniques ou dispositifs de filtration Nunc 15 ml |
| Dimension du tube | 15 ml |