Learn More
(15S)-Latanoprost, TRC
Code produit 30040388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30040388 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30040388 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL17728550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3S)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoate
CAS 145773-22-4
Formule moléculaire C26 H40 O5
Quantité 50 mg
Synonyme Isopropyl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3S)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoate, (15S)-Latanoprost, Latanoprost Related Compound B (USP)
Formule InChI InChI=1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22-,23-,24+,25-/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@H](O)CCc2ccccc2
Nom IUPAC propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3S)-3-hydroxy-5-phénylpentyl]cyclopentyl]hept-5-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 432.59
Poids de la formule 432.2876