Learn More
16-Epi-deacetyl-fusidic Acid, TRC
Code produit 30011572
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011572 250 mg 250mg
30009517 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011572 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE583000250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5951-83-7
Formule moléculaire C29 H46 O5
Poids moléculaire (g/mol) 474.6725
Synonyme 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3,11,16-trihydroxy-, (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16α,17Z)-, 16-Epifusidic acid, deacetyl- (7CI), 29-Nor-8α,9β,13α,14β-dammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3α,11α,16α-trihydroxy-, (Z)- (8CI), (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16α,17Z)-3,11,16-Trihydroxy-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-Epideacetylfusidic acid, NSC 319631, ent-(17Z)-3β,11β,16β-Trihydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholesta-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-epi-Deacetylfusidic acid
Nom IUPAC (2Z)-6-methyl-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16R)-3,11,16-trihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]hept-5-enoic acid
SMILES C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2[C@H](O)C[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](O)C[C@]34C
Spécification
Nom chimique ou matériau 16-epi-Deacetylfusidic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C29H46O5/c1-16(2)8-7-9-18(26(33)34)24-20-14-22(31)25-27(4)12-11-21(30)17(3)19(27)10-13-28(25,5)29(20,6)15-23(24)32/h8,17,19-23,25,30-32H,7,9-15H2,1-6H3,(H,33,34)/b24-18-/t17-,19-,20-,21+,22+,23+,25-,27-,28-,29-/m0/s1
Poids de la formule 474.3345